missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Méthylsulfonylacétate d’éthyle, 97 %

Marque:  Alfa Aesar™ L05077.14

Code nomenclature Nacres: NA.21

Informations supplémentaires : CAS : 4455-15-6 Poids : 0.02500kg

Quantité 25g

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 11391817

  • 234.00€ / 25g

Expédition estimée
20-05-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Identifiants chimiques

4455-15-6
166.191
OCCWQCYBCZADCE-UHFFFAOYSA-N
78201
CCOC(=O)CS(=O)(=O)C
C5H10O4S
MFCD00041258
ethyl methanesulfonylacetate, ethyl 2-methylsulfonyl acetate, ethyl methylsulfonylacetate, ethyl methylsulphonyl acetate, ethyl methanesulphonylacetate, ethyl methylsulfonyl acetate, ethyl 2-methanesulfonylacetate, acetic acid, methylsulfonyl-, ethyl ester, ethylmethanesulfonylacetate
2-méthylsulfonylacétate d’éthyle

Spécification

Ethyl methylsulfonylacetate
>100°C (212°F)
111°C to 113°C (0.2mmHg)
4455-15-6
MFCD00041258
ethyl methanesulfonylacetate, ethyl 2-methylsulfonyl acetate, ethyl methylsulfonylacetate, ethyl methylsulphonyl acetate, ethyl methanesulphonylacetate, ethyl methylsulfonyl acetate, ethyl 2-methanesulfonylacetate, acetic acid, methylsulfonyl-, ethyl ester, ethylmethanesulfonylacetate
CCOC(=O)CS(=O)(=O)C
166.191
166.2
1.26
1.457
25g
C5H10O4S
1771631
OCCWQCYBCZADCE-UHFFFAOYSA-N
2-méthylsulfonylacétate d’éthyle
78201
97%
Vidéos
FDS Documents