Learn More
(Méthylthio)acétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Ethyl (methylthio)acetate is used as an internal standard during the analytical determination of volatile sulfur compounds in port wines. Further, it is used as food flavors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate d’éthyle (méthylthio) est utilisé comme étalon interne lors de la détermination analytique des composés de soufre volatil dans les portos. De plus, il est utilisé comme arôme alimentaire.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les alcalis forts.
L’acétate d’éthyle (méthylthio) est utilisé comme étalon interne lors de la détermination analytique des composés de soufre volatil dans les portos. De plus, il est utilisé comme arôme alimentaire.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les alcalis forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethyl (methylthio)acetate |
Densité | 1.06 |
Point d’ébullition | 176°C |
Point d’éclair | 59°C (138°F) |
Odeur | Characteristic |
Indice de réfraction | 1.46 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3272 |
Beilstein | 1744999 |
Informations sur la solubilité | Miscible with alcohol. Immiscible with water. |