Learn More
Nitroacétate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021903
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
626-35-7
C4H7NO4
133.103
MFCD00007403
FTKASJMIPSSXBP-UHFFFAOYSA-N
ethyl nitroacetate, nitroacetic acid ethyl ester, acetic acid, nitro-, ethyl ester, nitro ethyl acetate, ethylnitroacetate, acetic acid, 2-nitro-, ethyl ester, ethylnitroacetat, ethyinitroacetate, ethyl-2-nitroacetate, zlchem 269
69379
éthyle 2-nitroacétate
CCOC(=O)C[N+](=O)[O-]
626-35-7
C4H7NO4
133.103
MFCD00007403
FTKASJMIPSSXBP-UHFFFAOYSA-N
ethyl nitroacetate, nitroacetic acid ethyl ester, acetic acid, nitro-, ethyl ester, nitro ethyl acetate, ethylnitroacetate, acetic acid, 2-nitro-, ethyl ester, ethylnitroacetat, ethyinitroacetate, ethyl-2-nitroacetate, zlchem 269
69379
éthyle 2-nitroacétate
CCOC(=O)C[N+](=O)[O-]
Ethyl nitroacetate has been used in the synthesis of γ-oxoacids via Michael addition reaction with α,β-unsaturated ketones, fuctionalization of C4-position on pyrimidine and C6-position on 2-deoxyguanosine to produce novel nucleosides, facile synthesis of α,α-diisobutylglycine, synthesis of DL-4,4-difluoroglutamic acid. It is also used as an intermediate in the preparation of unsubstituted amino acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nitroacétate d’éthyle est utilisé dans la synthèse de γ-oxoacides via une addition de Michael avec des cétones α,β-insaturées, la fonctionnalisation de la position C4 de la pyrimidine et de la position C6 de la 2′-désoxyguanosine pour produire de nouveaux nucléosides, la synthèse simple de l’α,α-diisobutylglycine et la synthèse de l’acide DL-4,4-difluoroglutamique. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la préparation d’acides aminés non substitués.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme et l’acétate d’éthyle.
Remarques
À conserver à l’écart des bases et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethyl nitroacetate
Densité 1.202
Point d’ébullition 93°C to 95°C (10 mmHg)
Point d’éclair 92°C (197°F)
Odeur Weak
Formule linéaire O2NCH2CO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.424
Quantité 1 g
Beilstein 1210027
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Poids de la formule 133.11
Pourcentage de pureté 97%