Learn More
Nitroacétate d’éthyle, 98 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 185171000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 626-35-7 Poids : 0.15000kg
Quantité 100g
Code produit. 11914941
  • 462.00€ / 100g
Expédition estimée
27-04-2021
Identifiants chimiques
626-35-7
133.1
ethyl nitroacetate, nitroacetic acid ethyl ester, acetic acid, nitro-, ethyl ester, nitro ethyl acetate, ethylnitroacetate, acetic acid, 2-nitro-, ethyl ester, ethylnitroacetat, ethyinitroacetate, ethyl-2-nitroacetate, zlchem 269
éthyle 2-nitroacétate
C4H7NO4
FTKASJMIPSSXBP-UHFFFAOYSA-N
69379
CCOC(=O)C[N+](=O)[O-]
Spécification
Ethyl nitroacetate
92°C
Flacon en verre
1.199
Incolore à jaune
626-35-7
C4H7NO4
02,225
FTKASJMIPSSXBP-UHFFFAOYSA-N
éthyle 2-nitroacétate
69379
Liquide
1.1990g/mL
Authentic
1.4235 to 1.4255
105.0°C to 107.0°C (25.0 mmHg)
100g
97.5% min. (GC)
O2NCH2CO2C2H5
ethyl nitroacetate, nitroacetic acid ethyl ester, acetic acid, nitro-, ethyl ester, nitro ethyl acetate, ethylnitroacetate, acetic acid, 2-nitro-, ethyl ester, ethylnitroacetat, ethyinitroacetate, ethyl-2-nitroacetate, zlchem 269
CCOC(=O)C[N+](=O)[O-]
133.1
133.1
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Ethyl nitroacetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
FDS Documents