Learn More
O-toluate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11390124
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
87-24-1
C10H12O2
164.204
MFCD00009112
SOUAXOGPALPTTC-UHFFFAOYSA-N
ethyl o-toluate, ethyl o-methylbenzoate, ethyl orthotoluate, 2-methylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl-o-toluate, 2-methyl-benzoic acid ethyl ester, o-toluic acid ethyl ester, ethyl-2-methylbenzoate, ethylo-toluate
66598
éthyl 2-méthylbenzoate
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
87-24-1
C10H12O2
164.204
MFCD00009112
SOUAXOGPALPTTC-UHFFFAOYSA-N
ethyl o-toluate, ethyl o-methylbenzoate, ethyl orthotoluate, 2-methylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl-o-toluate, 2-methyl-benzoic acid ethyl ester, o-toluic acid ethyl ester, ethyl-2-methylbenzoate, ethylo-toluate
66598
éthyl 2-méthylbenzoate
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethyl o-toluate
Densité 1.033
Point d’ébullition 227°C
Point d’éclair 91°C (195°F)
Indice de réfraction 1.507
Quantité 100 g
Beilstein 2042517
Poids de la formule 164.21
Pourcentage de pureté ≥98%