Learn More
Éthyl pipecolinate, 98+ %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 189580050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 15862-72-3 Poids : 0.05500kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Quantité 5g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10046353
  • 46.30€ / 5g
Date d’expédition estimée: 01-10-2021
Identifiants chimiques
15862-72-3
158.22
SZIKRGHFZTYTIT-ZETCQYMHSA-O
27517
CCOC(=O)[C@@H]1CCCC[NH2+]1
C8H16NO2
MFCD00005980
ethyl pipecolinate, ethyl 2-piperidinecarboxylate, ethyl pipecolate, pipecolinic acid ethyl ester, pipecolic acid ethyl ester, ethylpiperidine-2-carboxylate, 2-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 2-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, ethylpipecolinate, pubchem7720
pipéridine-2-carboxylate d’éthyle
Spécification
Ethyl pipecolinate
46°C
Flacon en verre
1.006
Incolore à jaune
15862-72-3
C8H16NO2
22, 7
Solubility in water: miscible
CCOC(=O)[C@@H]1CCCC[NH2+]1
158.22
157.21
98+%
1.0060g/mL
Authentic
1.4550 to 1.457
216°C to 217°C
5g
98% min. (GC)
MFCD00005980
ethyl pipecolinate, ethyl 2-piperidinecarboxylate, ethyl pipecolate, pipecolinic acid ethyl ester, pipecolic acid ethyl ester, ethylpiperidine-2-carboxylate, 2-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, 2-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, ethylpipecolinate, pubchem7720
SZIKRGHFZTYTIT-ZETCQYMHSA-O
pipéridine-2-carboxylate d’éthyle
27517
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Ethyl pipecolinate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
FDS Documents
Certificats