Learn More
Éthyle tétrahydropyrane-4-ylacétate, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4391344
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
103260-44-2
C9H16O3
172.224
JLMMMEDWRUVCEW-UHFFFAOYSA-N
ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate, ethyl 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl acetate, ethyl 2-oxan-4-yl acetate, ethyl tetrahydropyran-4-yl-acetate, ethyl 2-4-tetrahydropyranyl acetate, ethyl tetrahydropyranyl-4-acetate, 2h-pyran-4-acetic acid, tetrahydro-, ethyl ester, ethyl tetrahydropyran-4-acetate, tetrahydro-pyran-4-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl tetrahydro-2h-pyran-4-ylacetate
2773412
2-(oxan-4-yl)acétate d’éthyl
CCOC(=O)CC1CCOCC1
103260-44-2
C9H16O3
172.224
JLMMMEDWRUVCEW-UHFFFAOYSA-N
ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate, ethyl 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl acetate, ethyl 2-oxan-4-yl acetate, ethyl tetrahydropyran-4-yl-acetate, ethyl 2-4-tetrahydropyranyl acetate, ethyl tetrahydropyranyl-4-acetate, 2h-pyran-4-acetic acid, tetrahydro-, ethyl ester, ethyl tetrahydropyran-4-acetate, tetrahydro-pyran-4-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl tetrahydro-2h-pyran-4-ylacetate
2773412
2-(oxan-4-yl)acétate d’éthyl
CCOC(=O)CC1CCOCC1
Nom chimique ou matériau Ethyl tetrahydropyran-4-ylacetate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 172.22
Pourcentage de pureté 97%