Learn More
Ethylamine, pure, 70% in water, ACROS Orgaincs™
Marque:  Acros Organics 168720100
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 75-04-7 Poids : 8.05000kg Transport : UN number : 2270 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité 10 L
Code produit. 11915181
  • 136.00€ / 10L
En stock, prêt à être expédié : 6
Identifiants chimiques
75-04-7
45.09
ethanamine
C2H7N
QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
CCN
Spécification
Ethylamine
-17°C
1.3830 to 1.3850
10 L
C2H7N
04, 87
15, 3817
QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
ethanamine
45.07
0.8000 g/mL
Plastic drum
0.8
75-04-7
C2H5NH2
11,287
Solubility aq. soln.: miscible. Other solubilities: miscible with ether and alcohol
CCN
45.09
Pure
Vidéos
FDS Documents