Learn More
Éthylbenzène, 99,8 %, anhydre, AcroSeal™, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 433800010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 100-41-4 Poids : 1.56000kg Transport : UN number : 1175 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité 1L
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Code produit. 11914451
  • 116.00€ / 1L
En stock, prêt à être expédié : 29
Identifiants chimiques
100-41-4
106.17
phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
CHEBI:16101
CCC1=CC=CC=C1
C8H10
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
7500
éthylbenzène
Spécification
Ethylbenzene
22°C
Flacon en verre AcroSeal™
0.0005 % max.
0.63 mPa.s (20°C)
136.0°C
-95.0°C
100-41-4
C8H10
15,382
Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,carbon tetrachloride,,ether and sulfur dioxide,slightly soluble in chloroform,insoluble in ammonia
CCC1=CC=CC=C1
106.17
CHEBI:16101
Liquide
0.8600g/mL
Authentic
1.4940 to 1.4970
0.86
0.005% Max.
Sans désignation
1L
99.75% min. (GC)
C6H5C2H5
phenylethane, ethylbenzol, benzene, ethyl, aethylbenzol, ethylenzene, ethyl benzene, ethylbenzeen, etilbenzene, etylobenzen, alpha-methyltoluene
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
éthylbenzène
7500
106.17
99.8%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Ethylbenzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
FDS Documents