Learn More
Éthyl (S)-3-hydroxybutyrate, 99 %, Acros Organics
Catalog Number 10011701
Click to view available options
1 g ; flacon en verre
Nom chimique ou matériau (S)-3-hydroxybutyrate d’éthyle
CAS 56816-01-4
Densité 1.0100 g/ml
Point d’ébullition 180°C à 182°C
Point d’éclair 64°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99 %
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C66H12123
Formule linéaire CH3CH(OH)CH2COOCH2CH3
Indice de réfraction 1.4195 à 1.4215 (20°C, 589 nm)
Numéro MDL MFCD00066206
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.01
Conditions de rotation spécifiques + 43.00 (20.00°C c=1, chloroforme)
Rotation spécifique +43° à +47° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCI3)
Synonyme 3-hydroxybutanoate de s-éthyle, S-3-hydroxybutyrate d’éthyle, 3-s-3-hydroxybutanoate d’éthyle, Ester éthylique d’acide s-+-3-hydroxybutyrique, S-+-3-hydroxybutyrate d’éthyle, Ester éthylique d’acide s-+-3-hydroxy-n-butyrique, s-3-hydroxybutanoate d’éthyle, Acide butanoïque, 3-hydroxy-, ester éthylique, 3s, ethyl s---3-hydroxybutyrate
Clé InChI OMSUIQOIVADKIM-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCOC(=O)CC(C)O
Nom IUPAC S3-3-hydroxybutanoate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
CID PubChem 6950306
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 99 %