Learn More
éthyle2-(2-méthyle-1,3-thiazol-4-yl)acétate, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-(2-methyl-1, 3-thiazol-4-yl)acetate |
% min. CAS | 94.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 185.25 |
Pourcentage de pureté | 95% |