Learn More
éthyle2-amino-4-méthylpyrimidine-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2704079
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
81633-29-6
C8H11N3O2
181.20
MFCD00052622
YBFVMJRSZCVJJP-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, acmc-209plx, maybridge1_003176, ethyl2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-5-ethoxycarbonyl-4-methylpyrimidine, ethyl 2-amino-4-methyl-pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-4-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-amino-4-methyl-, ethyl ester
459813
Éthyle 2-amino-4-méthylpyrimidine-5-carboxylate
CCOC(=O)C1=CN=C(N)N=C1C
81633-29-6
C8H11N3O2
181.20
MFCD00052622
YBFVMJRSZCVJJP-UHFFFAOYSA-N
2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-methyl-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, acmc-209plx, maybridge1_003176, ethyl2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-5-ethoxycarbonyl-4-methylpyrimidine, ethyl 2-amino-4-methyl-pyrimidine-5-carboxylate, ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate, 2-amino-4-methyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, ethyl ester, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-amino-4-methyl-, ethyl ester
459813
Éthyle 2-amino-4-méthylpyrimidine-5-carboxylate
CCOC(=O)C1=CN=C(N)N=C1C
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylate
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 181.19
Pourcentage de pureté 97%