Learn More
2-Méthylnicotinate d’éthyle, 97 %, Acros Organics
Marque: Acros Organics 436190050
Code nomenclature Nacres: NA.07
Informations supplémentaires : CAS : 1721-26-2 Poids : 0.05500kg
Quantité | 5g |
---|
Identifiants chimiques
1721-26-2 | |
165.19 | |
TZORNSWZUZDUCU-UHFFFAOYSA-N | |
74401 | |
CCOC(=O)C1=C(N=CC=C1)C |
C9H11NO2 | |
MFCD00006336 | |
ethyl 2-methylnicotinate, 2-methylnicotinic acid ethyl ester, 2-methyl-nicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methyl nicotinate, ethyl 2-methyl-3-pyridinecarboxylate, 2-methyl-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 2-methylpyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-methylpyridine-3-carboxylate~2-methylnicotinic acid ethyl ester, pubchem12727 | |
2-méthylpyridine3-carboxylate d’éthyl |
Spécification
Ethyl 2-methylnicotinate | |
103°C | |
Flacon en verre | |
126°C to 127°C (24.0mmHg) | |
5g | |
96% min. (GC) | |
MFCD00006336 | |
TZORNSWZUZDUCU-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylpyridine3-carboxylate d’éthyl | |
74401 | |
Liquide |
1.0700g/mL | |
Authentic | |
1.07 | |
Incolore à orange | |
1721-26-2 | |
C9H11NO2 | |
ethyl 2-methylnicotinate, 2-methylnicotinic acid ethyl ester, 2-methyl-nicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methyl nicotinate, ethyl 2-methyl-3-pyridinecarboxylate, 2-methyl-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 2-methylpyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-methylpyridine-3-carboxylate~2-methylnicotinic acid ethyl ester, pubchem12727 | |
CCOC(=O)C1=C(N=CC=C1)C | |
165.19 | |
165.19 | |
97% |
Sécurité et traitement
- Ethyl 2-methylnicotinate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.