Learn More
2-Méthylnicotinate d’éthyle, 97 %, Acros Organics
18.69€ - 57.86€
Identifiants chimiques
CAS 1721-26-2
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Numéro MDL MFCD00006336
Clé InChI TZORNSWZUZDUCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-methylnicotinate, 2-methylnicotinic acid ethyl ester, 2-methyl-nicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methyl nicotinate, ethyl 2-methyl-3-pyridinecarboxylate, 2-methyl-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 2-methylpyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-methylpyridine-3-carboxylate~2-methylnicotinic acid ethyl ester, pubchem12727
CID PubChem 74401
Nom IUPAC 2-méthylpyridine3-carboxylate d’éthyl
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=CC=C1)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10421250
FDS Afficher les documents
Acros Organics
436190010
1g
18.69€
1g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
05-05-2021
10018089
FDS Afficher les documents
Acros Organics
436190050
5g
57.86€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée
05-05-2021
Identifiants chimiques
1721-26-2
165.19
TZORNSWZUZDUCU-UHFFFAOYSA-N
74401
CCOC(=O)C1=C(N=CC=C1)C
C9H11NO2
MFCD00006336
ethyl 2-methylnicotinate, 2-methylnicotinic acid ethyl ester, 2-methyl-nicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methyl nicotinate, ethyl 2-methyl-3-pyridinecarboxylate, 2-methyl-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 2-methylpyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-methylpyridine-3-carboxylate~2-methylnicotinic acid ethyl ester, pubchem12727
2-méthylpyridine3-carboxylate d’éthyl
Spécification
Ethyl 2-methylnicotinate
103°C
Bouteille en verre
126°C to 127°C (24.0mmHg)
1g
96% min. (GC)
MFCD00006336
TZORNSWZUZDUCU-UHFFFAOYSA-N
2-méthylpyridine3-carboxylate d’éthyl
74401
Liquide
1.0700g/mL
Authentic
1.07
Incolore à orange
1721-26-2
C9H11NO2
ethyl 2-methylnicotinate, 2-methylnicotinic acid ethyl ester, 2-methyl-nicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methyl nicotinate, ethyl 2-methyl-3-pyridinecarboxylate, 2-methyl-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 2-methylpyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-methylpyridine-3-carboxylate~2-methylnicotinic acid ethyl ester, pubchem12727
CCOC(=O)C1=C(N=CC=C1)C
165.19
165.19
97%
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Ethyl 2-methylnicotinate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.