Learn More
Éthyl 3,3-diéthoxypropanoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethyl 3, 3-diethoxypropanoate |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.9700g/mL |
Point d’ébullition | 95°C (17.0 mmHg) |
Point d’éclair | 93°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | (C2H5O)2CHCH2COOC2H5 |
Indice de réfraction | 1.4100 to 1.412 |