Learn More
Éthyle3,5-dichlorobenzoate, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethyl 3, 5-dichlorobenzoate |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule linéaire | Cl2C6H3C(O)OCH2CH3 |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 219.07 |
Pourcentage de pureté | 97% |