Learn More
Ethyl 4-acetylbenzoate, 99%, Acros Organics
Marque: Acros Organics 397310010
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 38430-55-6 Poids : 0.05100kg
Quantité. | 1g |
---|---|
Emballage | Glass bottle |
Identifiants chimiques
38430-55-6 | |
192.21 | |
GLOAPLPTWAXAIG-UHFFFAOYSA-N | |
600911 | |
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C |
C11H12O3 | |
MFCD00013241 | |
4-acetylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 4-acetyl-, ethyl ester, 4-acetyl-benzoic acid ethyl ester, ethyl4-acetylbenzoate, ethyl 4-acetylbenzate, pubchem18162, ethyl 4-acetyl benzoate, ethyl 4-acetyl-benzoate, acmc-1csm7, ethyl 4-acetylbenzoate | |
ethyl 4-acetylbenzoate |
Spécification
Ethyl 4-acetylbenzoate | |
Glass bottle | |
50°C to 55°C | |
38430-55-6 | |
C11H12O3 | |
MFCD00013241 | |
GLOAPLPTWAXAIG-UHFFFAOYSA-N | |
ethyl 4-acetylbenzoate | |
600911 | |
Crystalline Powder |
Authentic | |
White to Beige | |
1g | |
98.5% min. (GC) | |
CH3CH2OOCC6H4COCH3 | |
4-acetylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 4-acetyl-, ethyl ester, 4-acetyl-benzoic acid ethyl ester, ethyl4-acetylbenzoate, ethyl 4-acetylbenzate, pubchem18162, ethyl 4-acetyl benzoate, ethyl 4-acetyl-benzoate, acmc-1csm7, ethyl 4-acetylbenzoate | |
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C | |
192.21 | |
192.21 | |
99% |
Sécurité et traitement
- Ethyl 4-acetylbenzoate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.