Learn More
Éthyle5-amino-1-(4-fluorophényl)-1H-pyrazole-4-carboxylate, 97 %, Maybridge
Marque: Maybridge RH00119EB
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 138907-68-3 Poids : 0.07500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité | 25g |
---|
Identifiants chimiques
138907-68-3 | |
249.245 | |
RPPPCKSHIYWAPW-UHFFFAOYSA-N | |
688689 | |
CCOC(=O)C1=C(N(N=C1)C2=CC=C(C=C2)F)N |
C12H12FN3O2 | |
MFCD00173917 | |
ethyl 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-amino-1-4-fluorophenyl pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-amino-1-4-fluoro-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 5-amino-4-ethoxycarbonyl-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole, 1-5-amino-4-ethoxycarbonyl-1h-pyrazol-1-yl-4-fluorobenzene, maybridge1_006170, ethyl5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethylaminofluorophenylpyrazolecarboxylate, 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxyli | |
Éthyle 5-amino-1-(4-fluorophényl)pyrazole-4-carboxylate |
Spécification
ethyle5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate | |
138907-68-3 | |
97% | |
MFCD00173917 | |
RPPPCKSHIYWAPW-UHFFFAOYSA-N | |
Éthyle 5-amino-1-(4-fluorophényl)pyrazole-4-carboxylate | |
688689 | |
97% |
25g | |
97.0 | |
C12H12FN3O2 | |
ethyl 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-amino-1-4-fluorophenyl pyrazole-4-carboxylate, ethyl 5-amino-1-4-fluoro-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 5-amino-4-ethoxycarbonyl-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole, 1-5-amino-4-ethoxycarbonyl-1h-pyrazol-1-yl-4-fluorobenzene, maybridge1_006170, ethyl5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, ethylaminofluorophenylpyrazolecarboxylate, 5-amino-1-4-fluorophenyl-1h-pyrazole-4-carboxyli | |
CCOC(=O)C1=C(N(N=C1)C2=CC=C(C=C2)F)N | |
249.245 | |
249.24 |