Learn More
Éthyle5-amino-1-(4-fluorophényl)-1H-pyrazole-4-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | ethyle5-amino-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 249.24 |
Pourcentage de pureté | 97% |