Learn More
Carbonate d’éthylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022814
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
96-49-1
C3H4O3
88.062
MFCD00005382
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
ethylene carbonate, glycol carbonate, ethylene glycol carbonate, dioxolone-2, cyclic ethylene carbonate, ethylene carbonic acid, 1,3-dioxacyclopentan-2-one, 2-dioxolone, carbonic acid, cyclic ethylene ester, texacar ec
7303
1,3-dioxolan-2-one
C1COC(=O)O1
96-49-1
C3H4O3
88.062
MFCD00005382
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
ethylene carbonate, glycol carbonate, ethylene glycol carbonate, dioxolone-2, cyclic ethylene carbonate, ethylene carbonic acid, 1,3-dioxacyclopentan-2-one, 2-dioxolone, carbonic acid, cyclic ethylene ester, texacar ec
7303
1,3-dioxolan-2-one
C1COC(=O)O1
Solvent for many polymers and resins, plasticisers, rubbers and textiles.Ethylene carbonate is used as a polar solvent and a high permittivity component of electrolytes in lithium batteries. It finds application in surface coatings, dyes, fibers and plastics. It is also used as a plasticizer and as a precursor to vinylene carbonate. Further, it is used in the preparation of dimethyl carbonate, which acts as a useful solvent and a mild methylating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Solvant pour de nombreux polymères et résines, plastifiants, caoutchoucs et textiles. Le carbonate d’éthylène est utilisé comme solvant polaire et comme composant de permittivité élevée des électrolytes dans les batteries au lithium. Il trouve son application dans les revêtements de surface, les colorants, les fibres et les plastiques. Il est également utilisé comme plastifiant et comme précurseur du carbonate de vinylène. De plus, il est utilisé dans la préparation du carbonate de diméthyle, qui agit comme un solvant utile et un agent de méthylation léger.
Solubilité
Miscible (40 %) à l’eau, l’acétate d’éthyle d’alcool, au benzène et au chloroforme. Soluble dans l’éther, le n-butanol et le tétrachlorure de carbone. Soluble dans l’eau, le n-butanol, l’acétate d’éthyle, le benzène, le tétrachlorure de carbone, l’éther et le chloroforme. Insoluble dans l’essence et l’huile de térébenthine.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les bases et les agents réducteurs. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethylene carbonate
Point de fusion 35°C to 37°C
Densité 1.32
Point d’ébullition 244°C to 245°C
Point d’éclair 160°C (320°F)
Quantité 500 g
Beilstein 106249
Informations sur la solubilité Miscible (40%) with water,alcohol ethyl acetate,benzene and chloroform; Soluble in ether,n-Butanol,and carbon tetrachloride;Soluble in water,n-butanol,ethyl acetate,benzene,carbon tetrachloride,ether and chloroform; Insoluble in gasoline and turpentine oil.
Poids de la formule 88.06
Pourcentage de pureté 99%