Learn More
Carbonate d’éthylène, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736441
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
96-49-1
C3H4O3
88.06
MFCD00005382
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
ethylene carbonate, glycol carbonate, ethylene glycol carbonate, dioxolone-2, cyclic ethylene carbonate, ethylene carbonic acid, 1,3-dioxacyclopentan-2-one, 2-dioxolone, carbonic acid, cyclic ethylene ester, texacar ec
7303
1,3-dioxolan-2-one
C1COC(=O)O1
96-49-1
C3H4O3
88.06
MFCD00005382
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
ethylene carbonate, glycol carbonate, ethylene glycol carbonate, dioxolone-2, cyclic ethylene carbonate, ethylene carbonic acid, 1,3-dioxacyclopentan-2-one, 2-dioxolone, carbonic acid, cyclic ethylene ester, texacar ec
7303
1,3-dioxolan-2-one
C1COC(=O)O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethylene carbonate
Point de fusion 34.0°C to 37.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.3210g/mL
Point d’ébullition 246.7°C
Point d’éclair 150°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 g
Beilstein 19, 100
Fieser 01,372
Gravité spécifique 1.321
Informations sur la solubilité Solubility in water: 214g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether,n-butanol and carbon tetra-,chloride,miscible with alcohol,ethyl acetate,benzene and,chloroform
Viscosité 1.92 mPa.s (40°C)
Poids de la formule 88.06
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylene carbonate