Learn More
Éthylène glycol, 99+ %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-216977
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Récipient en plastique
107-21-1
C2H6O2
62.068
MFCD00002885
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
174
CHEBI:30742
éthane-1,2-diol
C(CO)O
107-21-1
C2H6O2
62.068
MFCD00002885
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
174
CHEBI:30742
éthane-1,2-diol
C(CO)O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethylene glycol
Point de fusion -13°C
Note relative au nom 99+%
Informations sur la décomposition >500°C
Densité 1.1130g/mL
Point d’ébullition 196.0°C to 198.0°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 116°C (240.8°F)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Bouteille en verre
Forme physique Liquide visqueux
Indice de réfraction 1.4300 to 1.4330 (20°C, 589nm)
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire HOCH2CH2OH
Tension de vapeur Vapor Pressure: 0.12mmHg at 20°C
Beilstein 01, 465
Eau 0.1% max. (Coulometric)
Fieser 01,375; 05,296; 09,217; 15,156
Merck Index 15, 3852
Poids de la formule 62.06
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylene glycol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./