Learn More
Ethylene Glycol Monopropyl Ether, ReagentPlus™ 99.4%, Honeywell™
Catalog Number 15678420
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
Glass bottle
2807-30-9
C5H12O2
104.149
MFCD00072645
YEYKMVJDLWJFOA-UHFFFAOYSA-N
ethanol, 2-propoxy, ethylene glycol monopropyl ether, propyl cellosolve, propoxyethanol, propyl glycol, 2-propoxyethan-1-ol, ektasolve ep, 2-propyloxy ethanol, n-propoxyethanol, ethylene glycol mono-n-propyl ether
17756
2-propoxyethanol
CCCOCCO
2807-30-9
C5H12O2
104.149
MFCD00072645
YEYKMVJDLWJFOA-UHFFFAOYSA-N
ethanol, 2-propoxy, ethylene glycol monopropyl ether, propyl cellosolve, propoxyethanol, propyl glycol, 2-propoxyethan-1-ol, ektasolve ep, 2-propyloxy ethanol, n-propoxyethanol, ethylene glycol mono-n-propyl ether
17756
2-propoxyethanol
CCCOCCO
Reagent Grade, 99.4%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethylene glycol monopropyl ether
Densité 0.913g/mL at 25°C
Conditionnement Glass bottle
Formule linéaire CH3CH2CH2OCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.427
Quantité 4 L
Numéro UN UN1993C
Beilstein 1731983
Tension de vapeur 1.3mmHg (20°C)
Poids de la formule 104.15g/mol
Pourcentage de pureté 99.45%