Learn More
Éthylène glycol, puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99,5 %, Honeywell™ Riedel-de Haen™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon poly
Poly Bottle
Description
- Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté.
- Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
Specifications
Nom chimique ou matériau | Ethylene Glycol |
pH | Neutral |
Point de fusion | -12°C |
Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. |
Couleur | Incolore |
Densité | 1.113g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 197°C |
Quantité | 250 mL |
Limite d’explosion | 0.153 |
Point d’éclair | 111°C (231.8°F) |
Show More |
Safety and Handling
Signal Word
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: ethylene glycol