Learn More
Sel disodique d’acide éthylènediaminetétraacétique dihydraté, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15630690
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
6381-92-6
C10H18N2Na2O10
372.24
MFCD00150037,MFCD00003541
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
44120005
2-({2-[(carboxylatométhyl)(carboxyméthyl)amino]éthyl}(carboxyméthyl)amino)acétate dihydraté disodique
O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
6381-92-6
C10H18N2Na2O10
372.24
MFCD00150037,MFCD00003541
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
edta disodium salt, cal-ex decalcifier, buffer solution, ph 10.00, sodium di ethylenediamine tetraacetate dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt dihydrate, ethylenediamine tetraacetic acid, disodium salt, standard solution, sodium di ethylenediamine tetraacetate standard solution, ethylenedinitrilo tetraacetic acid disodium, dihydrate, reagent, acs
44120005
2-({2-[(carboxylatométhyl)(carboxyméthyl)amino]éthyl}(carboxyméthyl)amino)acétate dihydraté disodique
O.O.[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
pour HPLC, ≥ 99,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Salt Dihydrate
Quantité 50 g
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3900609
Point d’éclair >100°C (>212°F)
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.1M)
Poids de la formule 372.24g/mol
Qualité HPLC