Learn More
Solution de sel disodique de l’acide éthylènediaminetétraacétique, 0,2 M, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7072154
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Cubitainer
Flacon poly
Poly Bottle
Volumétrique, 0,2 M EDTA-Na2, pour complexométrie
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
Formule moléculaire C10H14N2Na2O8
Formule linéaire [-CH2N(CH2CO2Na)CH2CO2H]2
Numéro MDL MFCD00070672,MFCD00003541,MFCD00070672,MFCD00150037
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3822669
Synonyme ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt, edta na2, disodium 2-2-bis carboxymethyl amino ethyl-carboxymethyl amino acetic acid
Clé InChI ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Nom IUPAC disodium 2-({2-[(carboxylatomethyl)(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetate
Poids moléculaire (g/mol) 336.21
CID PubChem 57339238
ChEBI CHEBI:64734
Poids de la formule 336.21g/mol
Conditionnement Flacon poly
Quantité 1 L