Learn More
Acide éthylènediaminetetraacétique, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Spécification
Point de fusion | 220°C |
Couleur | Blanc |
pH | 2.5 |
Forme physique | Solide en poudre |
Quantité | 250 g |
Poids de la formule | 292.23g/mol |
Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Tension de vapeur | 0.013 hPa at 20°C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethylenediaminetetraacetic acid
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.