Learn More
Alfa Aesar™ Acide éthylènediaminetétraacétique, sel monosodique de fer(III)
Marque:  Alfa Aesar™ 088995.36
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 15708-41-5 Poids : 0.50000kg
Quantité 500g
Code produit. 11389359
  • 127.00€ / 500g
En stock, prêt à être expédié : 5
Identifiants chimiques
15708-41-5
367.047
MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
27461
sodium ; 2 -[2-[bis(carboxylatométhyl)amino]éthyl-(carboxylatométhyl)amino]acétate ; fer(3+)
C10H12FeN2NaO8
MFCD00078215
sodium feredetate, edta ferric sodium salt, calmosine, sodium ironedetate, edta iron iii sodium salt, ferisan, sytron, sequestrene nafe, sodium iron edta, ferric sodium edta
CHEBI:78292
C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[Na+].[Fe+3]
Spécification
Ethylenediaminetetraacetic acid, iron (III) monosodium salt
500g
C10H12FeN2NaO8
sodium feredetate, edta ferric sodium salt, calmosine, sodium ironedetate, edta iron iii sodium salt, ferisan, sytron, sequestrene nafe, sodium iron edta, ferric sodium edta
MKWYFZFMAMBPQK-UHFFFAOYSA-J
sodium ; 2 -[2-[bis(carboxylatométhyl)amino]éthyl-(carboxylatométhyl)amino]acétate ; fer(3+)
27461
367.05
Odorless
15708-41-5
MFCD00078215
Soluble in water.
C(CN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].[Na+].[Fe+3]
367.047
CHEBI:78292
Poudre
Vidéos
FDS Documents