Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide éthylmercurithiosalicylique, sel de sodium, 97,0 - 101,0 %
Catalog Number 10030920
141.34 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
54-64-8
C9H9HgNaO2S
404.81
MFCD00013062
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
thimerosal, thiomersal, thiomersalate, mercurothiolate, sodium merthiolate, sodium ethylmercurithiosalicylate, merthiolate, thimerosalate, thimerosalum, thimersalate
16684434
CHEBI:9546
sodium ;(2-carboxylatophényl)sulfanyl-éthylmercure
[Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
54-64-8
C9H9HgNaO2S
404.81
MFCD00013062
RTKIYNMVFMVABJ-UHFFFAOYSA-L
thimerosal, thiomersal, thiomersalate, mercurothiolate, sodium merthiolate, sodium ethylmercurithiosalicylate, merthiolate, thimerosalate, thimerosalum, thimersalate
16684434
CHEBI:9546
sodium ;(2-carboxylatophényl)sulfanyl-éthylmercure
[Na+].CC[Hg]SC1=CC=CC=C1C([O-])=O
L’acide éthylmercurithiosalicylique, numéro CAS 54-64-8, est un réactif oxydant qui peut inhiber diverses enzymes et protéines dépendantes du sulfhydryle.Il est également connu sous le nom de thimerosal ou sel de sodium d’acide 2-(éthylmercuriomercapto)benzoïque.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • L’acide éthylmercurithiosalicylique est un réactif oxydant qui inhibe les sites actifs contenant des sulfhydryles de plusieurs enzymes
  • Il est également connu sous le nom de thimerosal ou sel de sodium d’acide 2-(éthylmercuriomercapto)benzoïque.
  • Il peut se lier aux composés sulfhydryles, tels que le glutathion, la cystéine et les groupes sulfhydryles de protéines
  • De plus, il peut activer les canaux calciques d’inositol triphosphate sur les membranes du réticulum endoplasmique, entraînant la régulation des fonctions cellulaires
Applications
  • L’acide éthylmercurithiosalicylique a été largement étudié comme conservateur dans la recherche en laboratoire sur les médicaments, y compris les études sur les vaccins
  • Il a été démontré qu’il présente des propriétés antifongiques et antiseptiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethylmercurithiosalicylic acid, sodium salt
Point de fusion 232.0°C to 233.0°C
Couleur Crème à blanc
pH 6 to 8 (1% soln.)
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 97.0-101.0%
Formule linéaire 2-(C2H5HgS)C6H4CO2Na
Point d’éclair 250°C
Merck Index 15, 9470
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/1mL (20°C). Other solubilities: 1g/8mL in alcohol,1g/10mL in methanol,almost insoluble in ether and benzene
Poids de la formule 404.8
Pourcentage de pureté 97.0 to 101%
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 0.5% max. (vacuum/P2O5)