Learn More
Éthylméthyldichlorosilane, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11905921
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Nom chimique ou matériau Ethylmethyldichlorosilane
CAS 4525-44-4
Couleur Incolore
Densité 1.0630g/mL
Point d’ébullition 100.0°C
Point d’éclair 2°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H8Cl2Si
Indice de réfraction 1.4180 to 1.4200 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00013607
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 1.063
Synonyme ethylmethyldichlorosilane, methylethyldichlorosilane, dichloro ethyl methylsilane, silane, dichloroethylmethyl, dichloro ethyl methyl silane, unii-47rob570jw, acmc-20akvy, dichloro-ethyl-methyl-silane, dichloro ethyl ?methylsilane, dichloro-ethyl-methyl silane
Clé InChI PNECSTWRDNQOLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC[Si](C)(Cl)Cl
Nom IUPAC dichloro(ethyl)methylsilane
Poids moléculaire (g/mol) 143.08
CID PubChem 78286
Poids de la formule 143.09
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylmethyldichlorosilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P232-Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.