missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dichlorure éthylphosphonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 11443478
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
1066-50-8
C2H5Cl2OP
146.93
MFCD00002073
OWGJXSYVHQEVHS-UHFFFAOYSA-N
ethylphosphonic dichloride, phosphonic dichloride, ethyl, ethylphosphoryl dichloride, ethyldichlorophosphite, aurora ka-1351, acmc-20akvx, ethylphosphonyl dichloride, ethyl phosphonic dichloride, dichloroethylphosphine oxide, 1-dichloro-phosphoryl-ethane
70596
ethylphosphonoyl dichloride
CCP(Cl)(Cl)=O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
1066-50-8
C2H5Cl2OP
146.93
MFCD00002073
OWGJXSYVHQEVHS-UHFFFAOYSA-N
ethylphosphonic dichloride, phosphonic dichloride, ethyl, ethylphosphoryl dichloride, ethyldichlorophosphite, aurora ka-1351, acmc-20akvx, ethylphosphonyl dichloride, ethyl phosphonic dichloride, dichloroethylphosphine oxide, 1-dichloro-phosphoryl-ethane
70596
ethylphosphonoyl dichloride
CCP(Cl)(Cl)=O

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le dichlorure d’éthylphosphonique s’utilise dans la préparation de : diisocyanate éthylphosphonique, 4-acétylphényl isopropyl éthylphosphonate, 4-acétylphényl phényl éthylphosphonate et de 4-acétylphényl cyclohexyl éthylphosphonate.

Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le dichlorométhane.

Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethylphosphonic dichloride
Point d’ébullition 71°C to 72°C (12 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN2922
Poids de la formule 146.94
Pourcentage de pureté 98%

RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'