Learn More
Éthyltri-n-butyltine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11339006
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11339006
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L20178.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 994-89-8 | C14H28Sn | 315.088 g/mol
Used to prepare vinylstannanes and stannylisoxazoles. Ethynylation reagent for azaaromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé pour préparer les vinylstannanes et les stannylisoxazoles. Réactif d’éthynylation pour azaaromatiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’eau / l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 994-89-8
Formule moléculaire C14H28Sn
Poids moléculaire (g/mol) 315.088
Numéro MDL MFCD00009420
Clé InChI YEMJHNYABQHWHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributylstannylacetylene, ethynyltri-n-butyltin, ethynyltributylstannane, tributyl ethynyl stannane, stannane, tributylethynyl, tributylethynyl tin, ethynyltributyltin, tributylethynyltin, tributylstannylethyne, tributyl ethynyl tin
CID PubChem 621176
Nom IUPAC Tributyl(éthynyl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethynyltri-n-butyltin
Densité 1.08
Point d’ébullition 70°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair 73°C (163°F)
Formule linéaire HC≡C-Sn(CH2CH2CH2CH3)3
Indice de réfraction 1.477
Quantité 1 g
Numéro UN UN2788
Beilstein 3537659
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 315.09
Pourcentage de pureté 96%