Learn More
Glacières Peltier ETI Process Technique™
Marque:  ETI Process Technique TC21FLAC
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 6.00000kg
Code produit. 11995804
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Glacière coffre thermoélectrique
• Eléments Peltier haute puissance
• Reconnaissance automatique de la tension connectée
• Réfrigération par effet Peltier. Thermostat électronique à 7 niveaux avec témoins LED et écran tactile (modèles 14 à 32 l). En mode réfrigération: de +1°C à +15°C suivant l'environnement extérieur (jusqu'à 30°C en-dessous de la température
• Ambiante). En mode chauffage: +50°C à +65°C
• Modéle 7L:Mode réfrigération jusqu'à 25°C en-dessous de la température ambiante. Mode chauffage entre 50°C et 65°C
• Eléments du boîtier en plastique moulé injecté. Isolation en mousse polyuréthane. Couvercle amovible à fermeture magnétique. Poignée de transport rabattable
• Mode économie d'énergie. Coupure de la ventilation à l'ouverture du couvercle
• Reconnaissance automatique de la tension connectée
• Les glacières 14 à 32L reconnaissent toutes les alimentations (12, 24 et 230V). Glacière 7L (12 et 230V)
• Glacière coffre
• Inclus avec cordon de connexion électrique avec prise allume-cigare et branchement secteur.