Learn More
Alfa Aesar™ Oxyde d’europium(III), 99,9 % (REO)
Pour dépôt sous vide
Marque:  Alfa Aesar™ 036352.09
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 1308-96-9 Poids : 0.01000kg
Quantité 10g
Code produit. 11393438
  • 787.00€ / 10g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
1308-96-9
351.925
AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
159371
[O-2].[O-2].[O-2].[Eu+3].[Eu+3]
Eu2O3
MFCD00010997
europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2-
europium(3+) ; oxygène(2-)
Spécification
Europium(III) oxide
(REO)
MFCD00010997
europium oxide, europia, europium trioxide, dieuropium trioxide, europium sesquioxide, europium 3+ oxide, europium oxide euo1.5, europium 3+ ; oxygen 2-
[O-2].[O-2].[O-2].[Eu+3].[Eu+3]
351.925
351.92
99.9%
Hygroscopic
10g
1308-96-9
Eu2O3
14,3904
AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
europium(3+) ; oxygène(2-)
159371
Grumeau fritté
3 to 12mm
2291°C
Vidéos
FDS Documents