Learn More
Sulfate d’europium(III) octahydraté, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049826
48.26 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
10031-55-7
Eu2H16O20S3
736.216
MFCD00149704
PGDXJFDXKJLVTJ-UHFFFAOYSA-H
europium iii sulfate octahydrate, 2eu.3so4.8h2o, europium sulfate, europium sulfate,, dieuropium 3+ octahydrate trisulfate, europium 3+ sulfate-water 2/3/8
25021676
europium(3+) ; trisulfate ; octahydrate
O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Eu+3].[Eu+3]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
10031-55-7
Eu2H16O20S3
736.216
MFCD00149704
PGDXJFDXKJLVTJ-UHFFFAOYSA-H
europium iii sulfate octahydrate, 2eu.3so4.8h2o, europium sulfate, europium sulfate,, dieuropium 3+ octahydrate trisulfate, europium 3+ sulfate-water 2/3/8
25021676
europium(3+) ; trisulfate ; octahydrate
O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Eu+3].[Eu+3]
Europium(III) sulfate octahydrate is used as a phosphor activator for color cathode-ray tubes and liquid-crystal displays. It is used in computer monitors and televisions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Europium(III) sulfate octahydrate
Point de fusion 375°C (in -8H2O)
Forme physique Cristalline
Quantité 2 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,3904
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 736.23 (592.10 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic