Learn More
Alfa Aesar™ Sulfate d’europium(III) octahydraté, 99,9 % (REO)
Marque:  Alfa Aesar™ 029106.09
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 10031-55-7 Poids : 0.01000kg
Quantité 10g
Code produit. 11392658
  • 263.00€ / 10g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
10031-55-7
736.216
PGDXJFDXKJLVTJ-UHFFFAOYSA-H
25021676
O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Eu+3].[Eu+3]
Eu2H16O20S3
MFCD00149704
europium iii sulfate octahydrate, 2eu.3so4.8h2o, europium sulfate, europium sulfate,, dieuropium 3+ octahydrate trisulfate, europium 3+ sulfate-water 2/3/8
europium(3+) ; trisulfate ; octahydrate
Spécification
Europium(III) sulfate octahydrate
(REO)
MFCD00149704
europium iii sulfate octahydrate, 2eu.3so4.8h2o, europium sulfate, europium sulfate,, dieuropium 3+ octahydrate trisulfate, europium 3+ sulfate-water 2/3/8
PGDXJFDXKJLVTJ-UHFFFAOYSA-H
europium(3+) ; trisulfate ; octahydrate
25021676
Cristalline
Odorless
375°C (in -8H2O)
10031-55-7
Eu2H16O20S3
14,3904
Soluble in water.
O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Eu+3].[Eu+3]
736.216
736.23 (592.10 Anhydrous)
99.9%
Hygroscopic
10g
Vidéos
FDS Documents