Learn More
Sachets d’étalonnage de conductivité Eutech™
Obtenez rapidement des mesures précises de la conductivité sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
Marque: Thermo Scientific Eutech ECCON447BS
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.48600kg
Description
Les sachets d’étalonnage de conductivité Eutech™ sont des sachets traçables NIST pour des étalonnages rapides, précis et pratiques. Insérez simplement l’électrode dans le sachet, étalonnez, rincez et jetez le sachet. Aucun récipient distinct n’est nécessaire.
Caractéristiques :
- Sachet d’étalons de conductivité : 20 ml
- Traçabilité NIST
Spécification
Sachets de conductivité 447 μS/cm, KCl | |
Solution d’étalonnage | |
Étalon de conductivité | |
Terrain ; écoles ; laboratoires |