Learn More
Sachets d’étalonnage de conductivité Eutech™
Obtenez rapidement des mesures précises de la conductivité sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
Marque: Thermo Scientific Eutech ECCON2764BS
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Les sachets d’étalonnage de conductivité Eutech™ sont des sachets traçables NIST pour des étalonnages rapides, précis et pratiques. Insérez simplement l’électrode dans le sachet, étalonnez, rincez et jetez le sachet. Aucun récipient distinct n’est nécessaire.
Caractéristiques :
- Sachet d’étalons de conductivité : 20 ml
- Traçabilité NIST
Spécification
2764 μS/cm KCl Conductivity Sachets | |
Calibration Solution | |
Conductivity Standard | |
Terrain ; écoles ; laboratoires |