Learn More
Thermo Scientific™ Capteurs de rechange et testeurs de poche de rH Elite
Analyses de rH flexibles sur le terrain grâce aux testeurs de poche de rH Elite durables avec capteurs remplaçables pour une grande variété d’applications, notamment l’hydroponique, les aliments et boissons, l’environnement et bien plus encore !
Marque: Thermo Scientific™ ELITEORP
95.08 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21637" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.32400kg
Description
Les testeurs Elite Thermo Scientific™ sont des testeurs de poche conçus pour fournir des mesures en déplacement pour une variété d’applications, notamment la bière et le vin faits maison, les aliments et boissons, l’hydroponique, l’aquaculture et les aquariums, l’agriculture, les piscines et spas, la surveillance de l’environnement, l’éducation et bien plus encore. Les testeurs de poche de rH Elite sont parfaits pour des tests de potentiel d’oxydoréduction flexibles en déplacement dans une conception compacte et prête pour le voyage.
Les testeurs de poche Elite permettent des tests électrochimiques flexibles en déplacement. Choisissez le modèle d’ORP Elite pour mesurer le potentiel d’oxydoréduction l’aide d’un capteur de mesure directe conçu pour votre application. Les testeurs de poche Elite sont durables, avec un grand écran rétroéclairé, une fonction d’étalonnage à une seule touche et des têtes de capteur remplaçables. Ils sont parfaits pour tester les boissons, notamment la bière et le vin faits maison, les aliments, l’hydroponique, l’aquaculture et les aquariums, la surveillance de l’environnement et bien plus encore.
- Option de test flexible
- Mesure de l’ORP
- Grand écran graphique rétroéclairé
- Utilise 4 piles alcalines AAA
- Durée de vie moyenne des piles de 250 heures
- Le bouchon étanche large sert de base stable
- Capteurs de rechange
- Garantie d’un an pour le testeur
- Garantie de six mois pour les capteurs de rechange
Spécification
±3 mV | |
250 heures (moyenne) | |
rH | |
CE, FCC | |
Matrice de points graphiques | |
rH | |
0,0°C à 60,0°C | |
4 clés | |
5 à 85 %, sans condensation | |
Icône de stabilité sur l’écran | |
Oui avec entrée de température manuelle | |
32,0° à 140,0°F | |
MTC | |
200 x 45 x 36 mm |
Oui | |
4 piles alcalines AAA | |
1 point, ±200 mV | |
Testeur de poche Elite ORP pour mesurer l’oxydation/le potentiel de réduction | |
IP 67 | |
-1000 à 1000 mV | |
Testeur Elite ORP avec piles, cordon et mallette de transport souple | |
Analogique | |
1 mV | |
Entrée manuelle | |
5°C à 45°C (température ambiante) | |
0,1°C, 0,1°F | |
1 an pour le testeur | |
163 g (batterie comprise) |