Learn More
Thermo Scientific™ Ionomètre Eutech™ 6+
Une mesure rapide et facile grâce à cet instrument de mesure sélectif d’ions.
Marque: Thermo Scientific™ 01X256409
360.64 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Une mesure rapide et facile grâce à cet instrument de mesure sélectif d’ions. Les applications pour l’instrument de mesure Eutech™ Ion 6+ sont les suivantes : ISE (à utiliser avec n’importe quelle ISE à connexion BNC), tests de qualité de l’eau, tests environnementaux/agricoles, laboratoires et écoles, et milieux industriels.
Caractéristiques
- Concentration d’ions directe pour une utilisation avec la plupart des électrodes sélectives d’ions (ISE) monovalents ou divalents
- Le mode de mesure mV vous permet de vérifier les performances et l’étalonnage de votre ISE
- Calibrage à plusieurs points (jusqu’à 5 points) avec reconnaissance automatique de tampon - choix des étalons de tampon USA, NIST ou d’eau pure, avec une précision du pH de ± 0,01
- Compensation automatique de température (ATC) - garantit une précision optimale en cas de températures fluctuantes
- La mémoire non volatile garantit que les données sont conservées, même lorsque l’instrument de mesure est éteint
- La fonction Mise en attente bloque temporairement la mesure pour faciliter l’affichage et l’enregistrement
- La mise hors tension automatique après 17 minutes économise la batterie lorsque l’instrument n’est pas utilisé
- Auto-diagnostic avec codes de message pour faciliter la résolution des problèmes
- Le grand écran LCD personnalisé offre un affichage optimal même à distance
- La gaine de protection en caoutchouc protège l’appareil de mesure contre les chocs accidentels et dispose d’un support intégré robuste pour faciliter l’utilisation sur paillasse
- La mallette de transport robuste (en option) offre un calibrage de l’appareil de mesure et une mesure pratique sur place
- Options de tampon pH : 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45 (USA), 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45 (NIST), 4,10, 6,97 (Pb)
Spécification
± 1 % de la pleine échelle | |
± 0,01 | |
4 Piles AAA de 1,4 V | |
Instrument de mesure Eutech Ion 6+ Ion/pH/mV avec électrode ATC ECPHTEM01P, blindage en caoutchouc / support | |
Ionomètre | |
± 500 mV | |
0,01 ppm, 0,1 ppm, 1 ppm | |
0°C à 100,0°C | |
0,1°C |
1 mV et ±2 mV (au-delà de ±200 mV) | |
± 0,5°C | |
Jusqu’à 5 points | |
Jusqu’à 5 points | |
Concentration ionique : 0,01 à 0,99 ppm, 1,0 à 199,9 ppm, 200 à 1999 ppm | |
pH de 0,00 à 14,00 | |
pH 0,01 | |
0,1 mV et ±0,2 mV (dans la plage de ±199,9 mV) |