Learn More
Solution d’étalonnage Eutech™ KCl
Pour l’étalonnage et les étalons de conductivité, choisissez parmi nos étalons, étalonnages et solutions de conductivité Eutech™ disponibles
Marque: Thermo Scientific Eutech 01X211210
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Les solutions d’étalonnage Eutech™ KCl sont utilisées pour l’étalonnage des sondes de conductivité pour des mesures précises. Obtenez des mesures de conductivité rapides et précises à l’aide des sondes et conductimètres Eutech™ sur le terrain, dans les laboratoires et dans les écoles.
Caractéristiques :
- Conditionnés en flacons en plastique durables de 60 ml ou 480 ml
- Utilisation économique et pratique
Spécification
Conductimètres et électrodes | |
Conductivity Standard | |
Solution d’étalonnage KCI 12,88 mS/cm |
Calibration Solution | |
480 ml |