Learn More
Tampons et solutions Eutech™ pour la mesure du pH
Eutech™ propose une large gamme de solutions et de tampons de pH à utiliser avec des pH-mètres et des électrodes
Marque:  Thermo Scientific Eutech 01X211202
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.04800kg
Code produit. 15332811
Quantité Prix
1 30.35€ / 480mL
10 23.78€ / 480mL
Expédition estimée
09-10-2020
Description
Description
Caractéristiques :
  • Tampons et solutions d’étalonnage conditionnés en flacons de 480 ml en plastique durable – économique et pratique pour une utilisation en laboratoire.
Spécification
Spécification
pH 7.00 Buffer Solution
mètre et électrode pH
7
480mL