Learn More
Tampons et solutions de pH Eutech™, à code couleur
Eutech™ propose une large gamme de solutions et de tampons de pH à utiliser avec des pH-mètres et des électrodes
Marque: Thermo Scientific Eutech 01X639001
Code nomenclature Nacres: NA.24
Informations supplémentaires : Poids : 9.07200kg
Description
Mesure de l’acidité et de l’alcalinité d’un liquide, le pH est l’un des paramètres les plus couramment mesurés dans un large éventail de secteurs allant du traitement de l’eau et des eaux usées, à la production de produits chimiques, en passant par la recherche et la production agricoles, la surveillance de l’environnement, la recherche en chimie et sciences de la vie, la recherche en biochimie, la recherche pharmaceutique, la production de produits électroniques, la transformation des aliments et autres applications industrielles.
Eutech™ propose une large gamme de solutions et de tampons de pH à utiliser avec des pH-mètres et des électrodes.
Caractéristiques :
- Tampons et solutions d’étalonnage conditionnés en flacons de 60 ml, 480 ml ou 1 l, en plastique durable – économique et pratique pour une utilisation en laboratoire.
Codes couleurs des tampons :
- Rose = pH 4,01
- Jaune = pH 7,00
- Bleu = pH 10,01
Spécification
mètre et électrode pH | |
pH Buffer Kit, pH 4.01 (red), 7.00 (yellow), 10.01 (blue) | |
Sans désignation |
pH Buffer Solution | |
pH 4.01, pH 7.00, pH 10.01 | |
480mL each |