Learn More
Tampons et solutions de pH Eutech™, à code couleur
Code produit 15238728
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 l
480 ml
480 ml par unité
60 ml
pH:
10,01
4,01
4,01, 7,00, 10,01
7,00
Conditionnement:
1 kit
1L
480mL
60mL
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité pH unitSize
15238728 1 l 4,01 1L
16275381 480 ml 4,01 -
15432000 480 ml par unité 4,01, 7,00, 10,01 1 kit
17866223 60 ml 4,01 60mL
15122299 480 ml 7,00 480mL
17856223 60 ml 7,00 60mL
15248728 1 l 7,00 1L
15152299 480 ml 10,01 480mL
17859424 60 ml 10,01 60mL
15258728 1 l 10,01 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15238728 Fournisseur Thermo Scientific Eutech Code fournisseur 01X211233
Des produits chimiques à la chromatographie
Utilisez le code promo 27991
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Eutech™ propose une large gamme de solutions et de tampons de pH à utiliser avec des pH-mètres et des électrodes
Mesure de l’acidité et de l’alcalinité d’un liquide, le pH est l’un des paramètres les plus couramment mesurés dans un large éventail de secteurs allant du traitement de l’eau et des eaux usées, à la production de produits chimiques, en passant par la recherche et la production agricoles, la surveillance de l’environnement, la recherche en chimie et sciences de la vie, la recherche en biochimie, la recherche pharmaceutique, la production de produits électroniques, la transformation des aliments et autres applications industrielles.
Eutech™ propose une large gamme de solutions et de tampons de pH à utiliser avec des pH-mètres et des électrodes.
Caractéristiques :
  • Tampons et solutions d’étalonnage conditionnés en flacons de 60 ml, 480 ml ou 1 l, en plastique durable – économique et pratique pour une utilisation en laboratoire.
Codes couleurs des tampons :
  • Rose = pH 4,01
  • Jaune = pH 7,00
  • Bleu = pH 10,01
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge
Description Buffer
À utiliser avec (équipement) pH-mètres et électrodes pH
pH 4,01
Quantité 1 l
Type de solution Solution tampon