Learn More
Thermo Scientific™ Électrode de pH Eutech™ ECFG7370101B
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Marque:  Thermo Scientific™ 93X218819
253.77 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.12600kg
Code produit. 11533885
  • 270.00€ / 1 pièce
En stock
Description
Mesure de l’acidité et de l’alcalinité d’un liquide, le pH est l’un des paramètres les plus couramment mesurés dans un large éventail de secteurs allant du traitement de l’eau et des eaux usées, à la production de produits chimiques, en passant par la recherche et production agricole, la surveillance de l’environnement, la recherche en chimie et sciences de la vie, la recherche en biochimie, la recherche pharmaceutique, la production de produits électroniques, la transformation des aliments et d’autres applications industrielles.Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire. Cette électrode de pH en verre à double jonction sans obstruction est idéale pour les échantillons contenant des tampons TRIS, des sulfures et bien plus encore. Le mécanisme de manchon à orifice de remplissage facile à utiliser est utilisé pour les mesures de pH générales. Disponible avec câble de 1 m.
Spécifications
  • Paramètre : pH
  • Plage : 0 à 13 pH
  • Plage de températures : 0 à 100°C
  • Type de jonction liquide : céramique annulaire
  • Type de référence interne : Ag/AgCl
  • Étanche / rechargeable : Rechargeable
  • Jonction de référence : Double
  • Électrolyte de référence de remplissage : ECRE002
  • Dimensions (axe) : 110 x 12mm
  • Longueur de câble : 1 m
  • Connecteur : BNC
  • À utiliser avec : Tous les pHmètres avec connecteur d’entrée BNC
  • Spécification
    Spécification
    BNC
    0 à 13
    Électrode pH
    Double
    0°C à 100°C