Learn More
Électrolyte de référence de remplissage Eutech™ (électrode de pH à jonction double)
Eutech™ offre des étalons de référence et des solutions à utiliser avec les électrodes de pH Eutech™
Marque:  Thermo Scientific Eutech 01X211218
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : CAS : 7447-40-7 Poids : 0.50000kg
Code produit. 12973447
  • 111.00€ / 480mL
Expédition estimée: 10-04-2024
Description
Mesure de l’acidité et de l’alcalinité d’un liquide, le pH est l’un des paramètres les plus couramment mesurés dans un large éventail de secteurs allant du traitement de l’eau et des eaux usées, à la production de produits chimiques, en passant par la recherche et la production agricoles, la surveillance de l’environnement, la recherche en chimie et sciences de la vie, la recherche en biochimie, la recherche pharmaceutique, la production de produits électroniques, la transformation des aliments et autres applications industrielles.
Eutech™ propose une large gamme de solutions de tampon de pH, d’étalonnage et de référence pour une utilisation avec pH-mètres et électrodes.
Caractéristiques :
  • Tampons et solutions d’étalonnage conditionnés en flacons de 480 ml en plastique durable – économique et pratique pour une utilisation en laboratoire.
Spécification
Spécification
Refilling Reference Electrolyte
Chlorure de potassium saturé pour électrodes de pH à jonction double
Solution d’étalonnage
480 ml
Économique et pratique pour une utilisation en laboratoire