Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu d’Evans, composés
Catalog Number p-4833886
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
314-13-6
C34H24N6Na4O14S4
960.79
MFCD00004021
KBNIFDASRCWYGC-GXNXWABVSA-J
C.I. 23860, Direct Blue 53
24832074
tétrasodium (6E)-4-amino-6-[2-(4’-{2-[(2E)-8-amino-1-oxo-5,7-disulfonato-1,2-dihydronaphthalen-2-ylidène]hydrazin-1-yl}-3,3’-diméthyl-[1,1’-biphényl]-4-yl)hydrazin-1-ylidène]-5-oxo-5,6-dihydronaphthalène-1,3-disulfonate
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C=CC2=C(C=C(C(N)=C2C1=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2/C=CC3=C(C=C(C(N)=C3C2=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
314-13-6
C34H24N6Na4O14S4
960.79
MFCD00004021
KBNIFDASRCWYGC-GXNXWABVSA-J
C.I. 23860, Direct Blue 53
24832074
tétrasodium (6E)-4-amino-6-[2-(4’-{2-[(2E)-8-amino-1-oxo-5,7-disulfonato-1,2-dihydronaphthalen-2-ylidène]hydrazin-1-yl}-3,3’-diméthyl-[1,1’-biphényl]-4-yl)hydrazin-1-ylidène]-5-oxo-5,6-dihydronaphthalène-1,3-disulfonate
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC1=CC(=CC=C1N\N=C1/C=CC2=C(C=C(C(N)=C2C1=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(N\N=C2/C=CC3=C(C=C(C(N)=C3C2=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C(C)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Evans Blue
Informations sur la solubilité Solubility in water: 280g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, acids, alkalies, insoluble in ether
Poids de la formule 960.78
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • Evans Blue
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.