Learn More
A&D Weighing Balances compactes Everest EK-i Series
Plages de pesée polyvalentes et conception robuste
348.36€ - 553.90€
Spécification
Type d’affichage | Écran LCD rétroéclairé |
---|---|
Matériau | ABS, acier inoxydable |
Alimentation électrique | 110/240 V vers adaptateur (9 V, 670 mA), bloc-batterie Ni-MH (en option) |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16601022
|
A&D Weighing
EK-4100I |
4000 g |
553.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16611012
|
A&D Weighing
EK-12KI |
12000 g |
503.22€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16611022
|
A&D Weighing
EK-410I |
400 g |
553.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16621022
|
A&D Weighing
EK-6000I |
6000 g |
361.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16631012
|
A&D Weighing
EK-2000I |
2000 g |
361.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16641012
|
A&D Weighing
EK-200I |
200 g |
361.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16661012
|
A&D Weighing
EK-3000I |
3000 g |
465.09€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16681012
|
A&D Weighing
EK-300I |
300 g |
433.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16691002
|
A&D Weighing
EK-1200I |
1200 g |
348.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Conforme au type CE (EK-610i-EC, EK-6100i-EC)
- Interface standard RS-232C
- Grand écran LCD rétroéclairé
- Modèle compact
- Conformité GLP
- Protection contre les surcharges
- Fonction comparateur standard
- Bloc batterie rechargeable en option
- 9 unités de pesage + modes de comptage et de pourcentage
- Fonction de dénombrement avec amélioration automatique de la précision du comptage (ACAI)
- Étalonnage numérique complet avec réglage de masse configurable par l'utilisateur en option
Spécification
Écran LCD rétroéclairé | |
ABS, acier inoxydable | |
110/240 V vers adaptateur (9 V, 670 mA), bloc-batterie Ni-MH (en option) |