Learn More
A&D Weighing Balances compactes Everest EK-i Series
Plages de pesée polyvalentes et conception robuste
Marque:  A&D Weighing EK-2000i
Informations supplémentaires : Poids : 1.50000kg
Code produit. 16631012
  • 307.00€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 26-11-2021
Description
Description
  • Conforme au type CE (EK-610i-EC, EK-6100i-EC)
  • Interface standard RS-232C
  • Grand écran LCD rétroéclairé
  • Modèle compact
  • Conformité GLP
  • Protection contre les surcharges
  • Fonction comparateur standard
  • Bloc batterie rechargeable en option
  • 9 unités de pesage + modes de comptage et de pourcentage
  • Fonction de dénombrement avec amélioration automatique de la précision du comptage (ACAI)
  • Étalonnage numérique complet avec réglage de masse configurable par l'utilisateur en option
Spécification
Spécification
Écran LCD 7 segments avec rétroéclairage (hauteur des caractères 16 mm)
BPL / BPF / BPC / ISO
EK-2000i compact
110/240 V vers adaptateur (9 V, 670 mA), bloc-batterie Ni-MH (en option)
RS-232 C
0,1 g
ABS, acier inoxydable
2000 g