Learn More
A&D Weighing Balances compactes Everest EK-i Series
Plages de pesée polyvalentes et conception robuste
Marque: A&D Weighing EK-200i
Informations supplémentaires : Poids : 1.10000kg
Description
- Conforme au type CE (EK-610i-EC, EK-6100i-EC)
- Interface standard RS-232C
- Grand écran LCD rétroéclairé
- Modèle compact
- Conformité GLP
- Protection contre les surcharges
- Fonction comparateur standard
- Bloc batterie rechargeable en option
- 9 unités de pesage + modes de comptage et de pourcentage
- Fonction de dénombrement avec amélioration automatique de la précision du comptage (ACAI)
- Étalonnage numérique complet avec réglage de masse configurable par l'utilisateur en option
Spécification
BPL/BPF/GCP/ISO | |
200 g | |
0,01 g | |
EK-200i |
RS-232 C | |
Écran LCD rétroéclairé | |
ABS, acier inoxydable | |
110/240 V vers adaptateur (9 V, 670 mA), bloc-batterie Ni-MH (en option) |